Drukuj
4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR50987-1G OR50987-250MG
APOSOR50987-1GEA 3240 PLN
APOSOR50987-1G APOSOR50987-250MG
4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₁H₁₄ClNO₃S
MW: 275.752 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09971327
Numer CAS: 438191-85-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 III