Drukuj
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR50907-10G OR50907-1G OR50907-5G
APOSOR50907-10GEA 1640 PLN
APOSOR50907-10G APOSOR50907-1G APOSOR50907-5G
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate
Formuła: C₁₂H₁₂BrClO₄
MW: 335.578 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12407164
Numer CAS: 340148-60-9