Drukuj
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
OR50906-1G OR50906-250MG OR50906-5G
APOSOR50906-1GEA 2560 PLN
APOSOR50906-1G APOSOR50906-250MG APOSOR50906-5G
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formuła: C₉H₁₄O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24691569
Numer CAS: 88105-44-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III