Drukuj
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR500016-1G OR500016-250MG
APOSOR500016-1GEA 2260 PLN
APOSOR500016-1G APOSOR500016-250MG
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrClN
MW: 206.468 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18415475
Numer CAS: 1261786-46-2