Drukuj
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR500005-100MG OR500005-250MG
APOSOR500005-100MGEA 1210 PLN
APOSOR500005-100MG APOSOR500005-250MG
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Chloromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₇ClO
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD19232727
Numer CAS: 77072-00-5