Drukuj
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR500002-100MG OR500002-250MG
APOSOR500002-100MGEA 139 PLN
APOSOR500002-100MG APOSOR500002-250MG
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formuła: C₇H₁₂N₂·ClH
MW: 160.645 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18914312
Numer CAS: 1303968-08-2