Drukuj
4-(Azidoacetyl)morpholine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Azido-1-(morpholin-4-yl)ethan-1-one, 2-(Morpholin-4-yl)-2-oxoethyl azide
OR4970-1G OR4970-5G OR4970-500MG OR4970-250MG
APOSOR4970-1GEA 1820 PLN
APOSOR4970-1G APOSOR4970-5G APOSOR4970-500MG APOSOR4970-250MG
4-(Azidoacetyl)morpholine
4-(Azidoacetyl)morpholine
Formuła: C₆H₁₀N₄O₂
Temp. Wrzenia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320911
Numer CAS: 864528-04-1