Drukuj
DL-Kwas tropinowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-Kwas tropinowy
OR4935-100G OR4935-500G OR4935-25G
APOSOR4935-100GEA 319 PLN
APOSOR4935-100G APOSOR4935-500G APOSOR4935-25G
DL-Kwas tropinowy 98%
DL-Kwas tropinowy
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. topnienia: 116…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004255
Numer CAS: 552-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-020-6