Drukuj
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR48270-1G OR48270-250MG OR48270-5G
APOSOR48270-1GEA 2870 PLN
APOSOR48270-1G APOSOR48270-250MG APOSOR48270-5G
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol
Formuła: C₆H₃BrClNO₃
MW: 252.45 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31700576
Numer CAS: 2091684-77-2