Drukuj
(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-(4-Hydroxyphenyl)(methyl)acetic acid, (2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 4-[(1R)-1-Carboxyethyl]phenol
OR48264-1G OR48264-250MG OR48264-5G
APOSOR48264-1GEA 2030 PLN
APOSOR48264-1G APOSOR48264-250MG APOSOR48264-5G
(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid 98%
(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. topnienia: 156…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21606316
Numer CAS: 59092-88-5