Drukuj
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-iodo-4-nitrobenzene
OR48259-1G OR48259-5G OR48259-25G
APOSOR48259-1GEA 313 PLN
APOSOR48259-1G APOSOR48259-5G APOSOR48259-25G
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrINO₂
MW: 327.902 g/mol
Temp. topnienia: 94…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17012734
Numer CAS: 63037-63-8