Drukuj
2-Formylcinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4818-1G OR4818-5G
APOSOR4818-1GEA 598 PLN
APOSOR4818-1G APOSOR4818-5G
2-Formylcinnamic acid 97%
2-Formylcinnamic acid
Formuła: C₁₀H₈O₃
MW: 176.169 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840500
Numer CAS: 130036-17-8