Drukuj
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
Dostawca: Apollo Scientific
OR480842-1G OR480842-5G OR480842-250MG
APOSOR480842-1GEA 580 PLN
APOSOR480842-1G APOSOR480842-5G APOSOR480842-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one 90%, tech
5-Bromo-3-hydroxy-3H-isobenzofuran-1-one
Formuła: C₈H₅BrO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09836746
Numer CAS: 102126-71-6