Drukuj
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR480822-1G OR480822-5G
APOSOR480822-1GEA 1080 PLN
APOSOR480822-1G APOSOR480822-5G
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formuła: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179.645 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28166349
Numer CAS: 2058044-04-3