Drukuj
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR480815-1G OR480815-5G
APOSOR480815-1GEA 290 PLN
APOSOR480815-1G APOSOR480815-5G
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine
Formuła: C₇H₄ClNS
Temp. topnienia: 39…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973300
Numer CAS: 28948-58-5