Drukuj
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR480784-1G OR480784-5G
APOSOR480784-1GEA 203 PLN
APOSOR480784-1G APOSOR480784-5G
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
N-Methyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192.214 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00496655
Numer CAS: 39275-18-8