Drukuj
4-Amino-3-hydroxypiperidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480288-1G OR480288-500MG
APOSOR480288-1GEA 1870 PLN
APOSOR480288-1G APOSOR480288-500MG
4-Amino-3-hydroxypiperidine 95%
4-Amino-3-hydroxypiperidine
Formuła: C₅H₁₂N₂O
MW: 116.162 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22533520
Numer CAS: 1391004-19-5