Drukuj
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480267-1G OR480267-250MG OR480267-500MG
APOSOR480267-1GEA 4320 PLN
APOSOR480267-1G APOSOR480267-250MG APOSOR480267-500MG
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid 95%
(2R,4S)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid
Formuła: C₆H₁₁NO₃·ClH
MW: 181.617 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11110198
Numer CAS: 175671-49-5