Drukuj
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR480247-1G OR480247-250MG OR480247-500MG
APOSOR480247-1GEA 2270 PLN
APOSOR480247-1G APOSOR480247-250MG APOSOR480247-500MG
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate 95%
1-Methylpiperidine-4-carbaldehyde hydrochloride hydrate
Formuła: C₇H₁₃NO·ClH·H₂O
MW: 181.66 g/mol
Temp. Wrzenia: 60…62 °C (5 mm Hg)
Gęstość: 0.9574 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD28024660
Jednostka: 1993
ADR: 3 III