Drukuj
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR480228-1G OR480228-250MG OR480228-500MG
APOSOR480228-1GEA 1750 PLN
APOSOR480228-1G APOSOR480228-250MG APOSOR480228-500MG
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-(2-Methoxy-phenyl)-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232.235 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03761321
Numer CAS: 898052-17-0