Drukuj
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-one
OR480208-1G OR480208-25G OR480208-5G
APOSOR480208-1GEA 1110 PLN
APOSOR480208-1G APOSOR480208-25G APOSOR480208-5G
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone 97%
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone
Formuła: C₁₀H₁₉NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234684
Numer CAS: 5554-54-1