Drukuj
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-1H-1,2,3-triazole
OR471729-100MG OR471729-1G OR471729-250MG
APOSOR471729-100MGEA 836 PLN
APOSOR471729-100MG APOSOR471729-1G APOSOR471729-250MG
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₄H₁₈BN₃O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22570712
Numer CAS: 1101174-00-8