Drukuj
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR471724-100MG OR471724-1G OR471724-250MG
APOSOR471724-100MGEA 714 PLN
APOSOR471724-100MG APOSOR471724-1G APOSOR471724-250MG
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrClN
MW: 206.468 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11215565
Numer CAS: 1188140-52-4