Drukuj
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR471722-1G OR471722-250MG
APOSOR471722-1GEA 1310 PLN
APOSOR471722-1G APOSOR471722-250MG
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-3-cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₁₆BN₃O₂
MW: 245.085 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16995200
Numer CAS: 1246372-66-6