Drukuj
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR471720-1G OR471720-250MG
APOSOR471720-1GEA 5980 PLN
APOSOR471720-1G APOSOR471720-250MG
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde 95%
2-Isopentyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carbaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₅NO₃
MW: 245.274 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31695765
Numer CAS: 2243974-49-2