Drukuj
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR471719-1G OR471719-250MG
APOSOR471719-1GEA 5980 PLN
APOSOR471719-1G APOSOR471719-250MG
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate 95%
Methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Formuła: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214.646 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31695764
Numer CAS: 1368228-61-8