Drukuj
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR471709-1G OR471709-250MG
APOSOR471709-1GEA 3550 PLN
APOSOR471709-1G APOSOR471709-250MG
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(2-methoxy-4-methylphenyl)-3-oxopropanoate
Formuła: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236.264 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31695761
Numer CAS: 125041-96-5