Drukuj
2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-((4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl)pyridin-2-amine
OR471684-25G OR471684-5G
APOSOR471684-25GEA 1220 PLN
APOSOR471684-25G APOSOR471684-5G
2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine 95%
2-Amino-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]pyridine
Formuła: C₁₂H₂₀N₄
MW: 220.314 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14706690
Numer CAS: 1180132-17-5