Drukuj
2-(8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-yl)ethanol
Dostawca: Apollo Scientific
OR471417-1G OR471417-5G OR471417-250MG
APOSOR471417-1GEA 1990 PLN
APOSOR471417-1G APOSOR471417-5G APOSOR471417-250MG
2-(8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-yl)ethanol
2-(8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-yl)ethanol
Formuła: C₁₃H₁₂OS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28977371
Numer CAS: 2006277-69-4