Drukuj
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
OR471392-1G OR471392-5G OR471392-250MG
APOSOR471392-1GEA 1990 PLN
APOSOR471392-1G APOSOR471392-5G APOSOR471392-250MG
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233.263 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17041934
Numer CAS: 32749-55-6