Drukuj
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
OR471325-1G OR471325-5G
APOSOR471325-1GEA 1610 PLN
APOSOR471325-1G APOSOR471325-5G
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Formuła: C₇H₈ClN
Temp. Wrzenia: 45 °C (80 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12400985
Numer CAS: 72093-14-2