Drukuj
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Dostawca: Apollo Scientific
OR471082-5G OR471082-1G
APOSOR471082-5GEA 1100 PLN
APOSOR471082-5G APOSOR471082-1G
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Formuła: C₉H₉ClO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393259
Numer CAS: 7182-38-9