Drukuj
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR471062-1G OR471062-250MG OR471062-5G
APOSOR471062-1GEA 0 PLN
APOSOR471062-1G APOSOR471062-250MG APOSOR471062-5G
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Formuła: C₁₀H₇BrO
Temp. Wrzenia: 130…132 °C (1 mm Hg)
Temp. topnienia: 117…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01712260
Numer CAS: 5498-31-7