Drukuj
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR470173-1G OR470173-5G OR470173-250MG
APOSOR470173-1GEA 685 PLN
APOSOR470173-1G APOSOR470173-5G APOSOR470173-250MG
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine 97%
2-(2-Pyridyl)-2-propylamine
Formuła: C₈H₁₂N₂
Gęstość: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08729302
Numer CAS: 52568-28-2