Drukuj
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR470142-1G OR470142-1KG
APOSOR470142-1GEA 621 PLN
APOSOR470142-1G APOSOR470142-1KG
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
2,3,3-Trimethyl-2-butanol
Formuła: C₇H₁₆O
MW: 116.201 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060887
Numer CAS: 594-83-2
Jednostka: 1987
ADR: 3 III