Drukuj
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
OR470068-1G OR470068-5G
APOSOR470068-1GEA 1280 PLN
APOSOR470068-1G APOSOR470068-5G
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
4-Chloro-2-pyrrolidinobenzoic acid
Formuła: C₁₁H₁₂ClNO₂
MW: 225.671 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13191618
Numer CAS: 1197193-20-6