Drukuj
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR46769-1G OR46769-250MG OR46769-5G
APOSOR46769-1GEA 2760 PLN
APOSOR46769-1G APOSOR46769-250MG APOSOR46769-5G
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride
Formuła: C₈H₇BrN₂·ClH
MW: 247.52 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640237
Numer CAS: 28493-03-0