Drukuj
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46766-1G OR46766-250MG
APOSOR46766-1GEA 3270 PLN
APOSOR46766-1G APOSOR46766-250MG
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
2-Amino-5-bromo-1H-indole hydrochloride
Formuła: C₈H₇BrN₂·ClH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24570261
Numer CAS: 28493-02-9