Drukuj
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46535-1G OR46535-250MG
APOSOR46535-1GEA 363 PLN
APOSOR46535-1G APOSOR46535-250MG
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Formuła: C₁₀H₉BrO₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08062347
Numer CAS: 56893-25-5