Drukuj
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46261-1G OR46261-250MG
APOSOR46261-1GEA 2880 PLN
APOSOR46261-1G APOSOR46261-250MG
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, Technical Grade
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate
Formuła: C₁₂H₁₃ClO₄S
MW: 288.747 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD32219476
Numer CAS: 2407349-26-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III