Drukuj
3-Chloro-5-iodoanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46237-1G OR46237-250MG
APOSOR46237-1GEA 1720 PLN
APOSOR46237-1G APOSOR46237-250MG
3-Chloro-5-iodoanisole
3-Chloro-5-iodoanisole
Formuła: C₇H₆ClIO
Temp. Wrzenia: 87…89 °C (1,5 mm Hg)
Gęstość: 1,8961 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393318
Numer CAS: 861800-86-4