Drukuj
Dihydrolevoglucosenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1S,5R)-4-Oxo-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane, (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, Cyrene™
OR46234-1G OR46234-100G
APOSOR46234-1GEA 110 PLN
APOSOR46234-1G APOSOR46234-100G
Dihydrolevoglucosenone
Dihydrolevoglucosenone
Formuła: C₆H₈O₃
Temp. Wrzenia: 227 °C
Temp. topnienia: < –20 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD23105760
Numer CAS: 53716-82-8