Drukuj
3,5-Diiodopyridine
Dostawca: Apollo Scientific
OR46151-1G OR46151-250MG
APOSOR46151-1GEA 1190 PLN
APOSOR46151-1G APOSOR46151-250MG
3,5-Diiodopyridine
3,5-Diiodopyridine
Formuła: C₅H₃I₂N
MW: 330.893 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01928488
Numer CAS: 53710-18-2