Drukuj
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46091-1G OR46091-5G
APOSOR46091-1GEA 110 PLN
APOSOR46091-1G APOSOR46091-5G
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
2,4-Dibromobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄Br₂O
Temp. topnienia: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185489
Numer CAS: 5629-98-1