Drukuj
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-5-iodoaniline, tert-Butyl (2-bromo-5-iodophenyl)carbamate
OR46082-1G OR46082-250MG OR46082-5G
APOSOR46082-1GEA 1050 PLN
APOSOR46082-1G APOSOR46082-250MG APOSOR46082-5G
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
2-Bromo-5-iodoaniline, N-BOC protected
Formuła: C₁₁H₁₃BrINO₂
MW: 398.035 g/mol
Temp. topnienia: 127…132 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD23704427
Numer CAS: 221876-99-9