Drukuj
5-Bromobenzene-1,3-diamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromophenylene-1,3-diamine, 1-Bromo-3,5-diaminobenzene
OR46062-1G OR46062-250MG OR46062-5G
APOSOR46062-1GEA 458 PLN
APOSOR46062-1G APOSOR46062-250MG APOSOR46062-5G
5-Bromobenzene-1,3-diamine
5-Bromobenzene-1,3-diamine
Formuła: C₆H₇BrN₂
MW: 187.037 g/mol
Temp. topnienia: 92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09036306
Numer CAS: 33786-90-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III