Drukuj
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 110 PLN
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Formuła: C₆H₅BrN₂O₂
Temp. topnienia: 128 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00462820
Numer CAS: 55215-57-1