Drukuj
1-Bromo-2-iodoethane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR460045-1G OR460045-5G
APOSOR460045-1GEA 917 PLN
APOSOR460045-1G APOSOR460045-5G
1-Bromo-2-iodoethane
1-Bromo-2-iodoethane
Formuła: C₂H₄BrI
MW: 234.862 g/mol
Temp. Wrzenia: 163 °C
Temp. topnienia: 28…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041542
Numer CAS: 590-16-9