Drukuj
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR460030-25G OR460030-1G OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA 4800 PLN
APOSOR460030-25G APOSOR460030-1G APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formuła: C₆Cl₉N₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023177
Numer CAS: 6542-67-2