Drukuj
1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452205-1G OR452205-250MG OR452205-500MG
APOSOR452205-1GEA 4030 PLN
APOSOR452205-1G APOSOR452205-250MG APOSOR452205-500MG
1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine
Formuła: C₁₈H₂₄N₂O₂
MW: 300.395 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11849780
Numer CAS: 186347-28-4